Learn More
Chlorure de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326717 25 g 25g
11336717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11326717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010018.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1303°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646°C
Forme physique Cristalline maillée de -20
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.6418
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Densité 3.99
Informations sur la solubilité Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
Poids de la formule 168.36