Learn More
Hydroxyde de césium, 50 % w/w soln. aq., 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420490 100 g 100g
11410490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11420490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016505.NF
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesium hydroxide is used in the preparation of porous cesium titanosilicates, which are potential ion-exchange materials utilized for radioactive wastes cleaning purpose. It is also involved in the preparation of other cesium salts. Further, it is used as an electrolyte in alkaline batteries and as a catalyst in organic synthesis. In addition to this, it is used in color photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21351-79-1
Formule moléculaire CsHO
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00010964
Clé InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
CID PubChem 62750
ChEBI CHEBI:33988
SMILES [OH-].[Cs+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cesium hydroxide
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.725 g/mL
Numéro UN UN2681
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol.
Nom IUPAC césium ; hydroxyde
Poids de la formule 149.91
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.