Learn More
SFRS18 Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Code produit 18609639 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609639 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609639 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10079851AF532
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SFRS18 Polyclonal specifically detects SFRS18 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SFRS18
Applications Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène bA98I9.2, C6orf111, chromosome 6 open reading frame 111, DKFZp564B0769, FLJ14752, FLJ14992, FLJ90147, HSPC306, MGC104269, RP11-98I9.2, Serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 130, serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 130, Splicing factor, arginine/serine-rich 130, splicing factor, arginine/serine-rich 18, SR rich protein, SR-related protein, SR-rich protein, SRRP130, SRrp130FLJ14853
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 250 of human splicing factor, arginine/serine-rich 18 (splicing factor, arginine/serine-rich 130) using the numbering given in entry NP_056306.1 (GeneID 25957).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25957
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus