Learn More
Sulfate de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306727 100 g 100g
11396717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11306727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010027.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-54-9
Formule moléculaire Cs2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 361.87
Numéro MDL MFCD00010959
Clé InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
CID PubChem 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium sulfate
Point de fusion 1010°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Densité 4.243
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol,acetone,pyridine.
Nom IUPAC dicaesium(1+) sulfate
Poids de la formule 361.87