Learn More
Alcool cétylique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit 15660700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15660700 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15660700 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 03884500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Testé selon Ph. Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetyl Alcohol
Note relative au nom Tested According to Ph.Eur.
CAS 36653-82-4
Point de fusion 49°C to 50°C
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 170°C (338°F)
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C16H34O
Formule linéaire CH3(CH2)15OH
Numéro MDL MFCD00004760
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1748475
Synonyme 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
Clé InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC hexadécane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 242.45
CID PubChem 2682
ChEBI CHEBI:16125
Poids de la formule 242.44g/mol