Learn More
R&D Systems™ CGP 71683 hydrochloride
Code produit 18757227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18757227 10 mg 10mg
18005412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18757227 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2199/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    309.75€ / 10mg
    Save 34.34€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly selective and potent non-peptide NPY Y5 receptor antagonist
CGP 71683 hydrochloride is an extremely selective, non-peptide NPY Y5 receptor antagonist. Displays > 1000-fold selectivity over Y1, Y2 and Y4 receptors; IC50 values are 1.4, 2765, 7187 and 5637 nM at cloned rat Y5, Y1, Y2 and Y4 receptors respectively. Potently inhibits NPY-induced food intake following i.p. administration in diabetic, free-feeding and fasted rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Type de produit CGP 71683 hydrochloride
Pureté >99%
Poids moléculaire 512.07
Inhibiteurs CGP 71683 hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche