Learn More
CHADL Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18600071 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600071 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600071 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281906PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CHADL Polyclonal specifically detects CHADL in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CHADL
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène chondroadherin-like, chondroadherin-like protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CHADL antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human CHADL. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CHADL. Amino Acid Squence: ARKAKRTPASRPSARRTPI
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 150356
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus