Learn More
Chalcone alpha,bêta-époxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chalcone alpha,beta-epoxide |
| Point de fusion | 88°C to 90°C |
| Formule moléculaire | C12H14O3 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 164553 |
| Synonyme | ethyl 2-phenylacetoacetate, 3-oxo-2-phenyl-butyric acid ethyl ester, 2-phenylacetoacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-acetyl-, ethyl ester, ethyl acetylphenylacetate, 4-chloroacetamide, zlchem 724, acmc-1ao6w, ethyl3-oxo-2-phenylbutanoate, alpha-phenylacetoacetic acid ethyl ester |
| Clé InChI | PWRUKIPYVGHRFL-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 3-Oxo--phénylbutanoate2-phénylbutanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
| Afficher plus |