Learn More
FKBP10, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Code produit 16109456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16109456 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16109456 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00060681A01.50uL
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FKBP10.
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase family. It is located in endoplasmic reticulum and acts as molecular chaperones. An alternatively spliced variant encoding different isoform has been found, but the biological validity of the variant is not determined. [provided by RefSeq
Sequence: ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Spécification
Antigène FKBP10
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FKBP10.
Formule 50% glycerol
Expression FKBP10
Numéro d’ordre du gène NM_021939
Alias de gène FKBP6/FKBP65/FLJ20683/FLJ22041/FLJ23833/hFKBP65
Symboles de gène(s) FKBP10
Espèces hôtes Mouse
Immunogène FKBP10 (NP_068758, 377 a.a. to 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 60681
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Antisera
Isotype IgG