Description
- Utilisé pour des fonctions IEF et PAGE
- Détergent anionique ou zwitterionique
- Spécification analytique de la matière première fournie avec le produit
- Partiellement soluble dans lʼeau froide et lʼeau chaude
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CHAPS |
| CAS | 75621-03-3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C32H58N2O7S |
| Synonyme | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| Clé InChI | UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N |
| SMILES | CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| Nom IUPAC | 3-[diméthyle-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yle]pentanoyle]amino]propyle]azaniumyle]propane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 614.883 |
| CID PubChem | 134129639 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?