Learn More
Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75537
Product Code. 18515853
  • 304.00€ / 1mg
Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 405
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
This Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody [DyLight 405] was developed against purified goat IgG (H&L).
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
IgG
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Chicken
Affinity purified
RUO
Secondary
Goat
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado