Description
CHIP/STUB1 Polyclonal specifically detects CHIP/STUB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Conjugué | Alexa Fluor 750 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 253 and 303 of human STIP1 homology and U-box containing protein 1 (carboxy terminus of Hsp70-interacting protein) using the numbering given in entry NP_005852.2 (GeneID 10273). |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Disciplines de recherche | Neuroscience |
| Type de produit | Antibody |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?