Learn More
STEMCELL Technologies CHIR99021
Code produit 17190012
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17190012 10 mg -
15672517 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17190012 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 72054
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
WNT pathway activator; Inhibits GSK3
  • CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
  • GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
  • It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Spécification
CAS 252917-06-9
Synonyme CT 99021
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C22H18Cl2N8
Pureté ≥95%