Learn More
Chlordiazépoxide 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30460909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460909 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30460909 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0028.0801
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Noms d’analytes ou de composants Chlordiazepoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 Cl N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
Formule InChI InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Type de solution Solution unique
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nom IUPAC 7-chloro-N-méthyl-4-oxido-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-ium-2-amine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 299.75
Quantité 1 mL
Poids de la formule 299,0825 g/mol