Learn More
Chlorodiméthyl-n-octylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369235 25 g 25g
11359235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11369235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18162-84-0
Formule moléculaire C10H23ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 206.829
Numéro MDL MFCD00000511
Clé InChI DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
CID PubChem 87482
Nom IUPAC chloro-diméthyl-octylsilane
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 222°C to 225°C
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl-n-octylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 1738376
Point d’éclair 92°C (198°F)
Poids de la formule 206.83
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.435
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.873