Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stabilized
Product Code. 10366451 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10366451
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 222151000
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Molecular Formula CH2ClI
Molecular Weight (g/mol) 176.38
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
SMILES C(Cl)I
Specifikationer
Color Pink-Red to Yellow
Density 2.4200g/mL
Boiling Point 108.0°C to 109.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula ClCH2I
Refractive Index 1.5812 to 1.5832
Quantity 100 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Specific Gravity 2.42
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilizer Copper
Formula Weight 176.38
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Chloroiodomethane
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.