Learn More
chlorure de chloropentaamminecobalt(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351309 50 g 50g
11331309 2 g 2g
11341309 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11351309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013765.18
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13859-51-3
Chloropentaamminecobalt(III) chloride is doped with polyvinyl acetate to prepare polymeric films, which enhances the optical conductivity. It is also used to prepare the corresponding hydrogen sulfate complex by reacting with sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13859-51-3
Numéro MDL MFCD00064728
Synonyme chlorpentaaminecobalt, chloropentaamminecobalt iii dichloride, pentaaminechlorocobalt dichloride, pentaamminechlorocobalt dichloride, chloropentaminecobalt iii chloride, pentaaminechlorocobalt iii chloride, cobalt 3+ chloropentammine chloride, pentaamminechlorocobalt 2+ dichloride, cobalt 3+ , pentaammine-, trichloride, cobalt 2+ , pentaamminechloro-, dichloride, oc-6-22
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Point de fusion (decomposition)
Couleur Violet
Densité 1.819 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire [CoCl(NH3)5]Cl2
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 250.44
Forme physique Poudre