Learn More
Chloropyramine hydrochloride
Code produit 15493129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15493129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60350.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6170-42-9 | C16H21Cl2N3 | 326.27 g/mol
Competitive reversible H-1 receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Couleur Blanc
Formule moléculaire C16H21Cl2N3
Numéro MDL MFCD00079009
Quantité 1 g
Merck Index 14,2162
Synonyme chloropyramine hydrochloride, chloropyramine hcl, alergosan, nilfan, allergan s hydrochloride, chlorpiramin hydrochloride, halopyramine hydrochloride, chlorpyramin hcl, chlorpyramine hydrochloride, unii-fwa92z14nn
Clé InChI VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC hydrogen N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine chloride
Poids moléculaire (g/mol) 326.27
CID PubChem 80311
Poids de la formule 326.26
Forme physique Crystalline Powder