Learn More
Invitrogen™ CHML Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K92072_16C11)
Code produit 30830359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830359 50 μL
30828545 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830359 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565936
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: VVIIGTGLPE SILAAACSRS GQRVLHIDSR SYYGGNWASF SFSGLLSWLK EYQQNNDIGE ESTVVWQDLI HETEEAITLR KKDETIQHTE AFCYASQDME DNVEEIGALQ KNPSLGVSNT FTEVLDSALP EESQLSYFNS DEMPAKHTQK SDTEISLEVT DVEESVEKEK YCGDKTCMHT VSDKDGDKDE SKSTVEDKAD EPIRNRITYS QIVKEGRRFN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 56%.
Binds unprenylated Rab proteins, presents it to the catalytic component B, and remains bound to it after the geranylgeranyl transfer reaction. The component A may be regenerated by transferring its prenylated Rab to a protein acceptor. Less effective than REP-1 in supporting prenylation of Rab3 family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CHML
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K92072_16C11
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Expression CHML
Numéro d’ordre du gène P26374
Alias de gène AI450814; CHM like, Rab escort protein 2; Chml; choroideraemia-like protein; choroideremia-like; choroideremia-like (Rab escort protein 2); choroideremia-like protein; E030003F13Rik; rab escort protein 2; rab escort protein-2; rab proteins geranylgeranyltransferase component A 2; REP2; REP-2
Symboles de gène(s) CHML
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human CHML (aa 11-230).
Méthode de purification Protein A
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1122
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a