Learn More
Chordin Antibody (065), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18600901 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600901 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600901 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289221PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chordin Monoclonal specifically detects Chordin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Chordin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 065
Conjugué PerCP
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène CHRD, MGC133038
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Chordin.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8646
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG