Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox N Polypropylene SPE Column
Product Code. 10716132 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Bed Weight:
500 mg
1 g
4 g
Column Capacity (Metric):
3 mL
6 mL
45 mL
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 30
Pack of 50
Product Code. 10716132
Brand: Macherey-Nagel™ 730446
Specifications
Column Capacity (Metric) 3 mL
Column Type SPE
Bed Weight 500 mg
For Use With (Application) Solid Phase Extraction
Particle Size 60 to 150 μm
Sorbent Chromabond Alox N
Type Solid Phase Extraction Column
Surface Area (Metric) 150 m2/g
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado