Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 C18 ec Polypropylene Flash Column
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
I.D.: 21.2mm
Spezifikation
Spezifikation
| Length (Metric) | 116 mm |
| Material | Polypropylene |
| Type | Flash Column |
| Column Type | Flash Column |
| For Use With (Equipment) | Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur