missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/8375R) - BSA Free, R&D Systems™

Code produit 18609743 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609743 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609743 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320741
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Herpes Simplex Virus 1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone HSVI/8375R
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS
Alias de gène Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.