Learn More
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Antibody (537331), Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Code produit 18601690 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601690 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601690 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4236V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Save 96.93€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Monoclonal specifically detects Protein Disulfide Isomerase/P4HB in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Protein Disulfide Isomerase/P4HB
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 537331
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cellular thyroid hormone-binding protein, collagen prolyl 4-hydroxylase beta, DSI, ERBA2L, GIT, glutathione-insulin transhydrogenase, P4Hbeta, p55, PDIA1procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase-associated 1), PDIEC 5.3.4.1, PHDB, PO4DB, PO4HB, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide, PROHBprocollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase; thyroid hormone binding protein p55), Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide, protein disulfide isomerase family A, member 1, protein disulfide isomerase/oxidoreductase, protein disulfide isomerase-associated 1, protein disulfide-isomerase, protocollagen hydroxylase, thyroid hormone-binding protein p55
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Protein Disulfide Isomerase/P4HB, Asp18-Lys505, Accession # P07237
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, ER Markers, Fibroblast Cell Markers, Hypoxia
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5034
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus