Learn More
Chromium boride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781852
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11337417
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012570.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12007-16-8 | CrB2
Chromium boride,is been used in plasma technology and for high-performance electrodes in electron microscopes, metal matrix composites (MMCs), cutting tools and cermets for machining aluminum. chromium diboride is recognised as offering superior performance in corrosive-wear environments. Chromium diboride thin films possess desirable combinations of properties, which are attractive for a wide range of potential industrial applications. As a wear-resistant component of weld materials and powders for spraying in engineering and metallurgy, Protection of outer surfaces and bearing surfaces of machine parts against abrasive wear by plasma spraying, In aluminum evaporators manufacturing and for aluminum electrolyzes repair work, In nuclear engineering as neutron absorption material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-16-8
Molecular Formula CrB2
MDL Number MFCD00016043
Spezifikation
Color Gray
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99% (Metals basis)
Solubility Information It is insoluble in water.
Formula Weight 73.62
Odor Odorless
Chemical Name or Material Chromium boride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt