Learn More
Chromium(III) acetate hydroxide, Cr 24%
Código de producto. p-4824677
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11331849
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012518.36
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Occasionally to dehalogenate organic compounds. used as an oxygen scrubber, polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 39430-51-8
Molecular Formula Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MDL Number MFCD00058912
Especificaciones
Color Blue
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Formula Weight 603.31
Odor Odorless
Chemical Name or Material Chromium(III) acetate hydroxide, Cr 24%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado