Learn More
Nitrate de chrome(III) nonahydraté, 99,99 % min (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394868 100 g 100g
11304878 5 g 5g
11314878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11394868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043182.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium (III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 60°C
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2720
Merck Index 14,2226
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 400.14 (238.01 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99.99%