Learn More
Novus Biologicals Human DC-SIGN/CD209 ELISA Kit (Colorimetric)
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Plage de dosage | 31.25-2000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 11.8 pg/mL |
| Type de produit | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Type d’échantillon | Serum |
| Spécificité | Recognizes both recombinant and natural Human DC-SIGN/CD209. |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 30835 |
| Symbole de gène(s) | CD209 |
| Quantité | 1 kit |
| Disciplines de recherche | Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?