Learn More
Chromone-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11447637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447637 5 g 5g
11437637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11447637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15687.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50743-17-4
Formule moléculaire C10H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.16
Numéro MDL MFCD00052604
Clé InChI SFWNPLLGXKJESA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanochromone, chromone-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, acmc-20an5h, maybridge1_006148, 4-oxo-chromene-3-carbonitrile, 3-cyano-4h-1-benzopyran-4-one, 4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile
CID PubChem 521298
SMILES O=C1C(=COC2=CC=CC=C12)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carbonitrile
Point de fusion 173°C to 177°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Nom IUPAC 4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
Poids de la formule 171.16
Pourcentage de pureté 97%