Learn More
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose Beads
Product Code. 17353563
Click to view available options
Sufficient For:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Unit Size:
10 reactions
100 reactions
20 reactions
200 reactions
400 reactions
Product Code. 17353563
Brand: Proteintech xta10
PARP1-Trap Agarose is an affinity reagent for IP of human PARP1.
  • Consists of a PARP1 Nanobody/ VHH, which is coupled to agarose beads
Specifications
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year.
For Use With (Application) IP, CoIP
Target Human PARP1, does not bind to PARP2, 3, and 9
Label or Dye Agarose
Species Alpaca
Sufficient For 10 Reactions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt