Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox olamine
Code produit 16594234 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594234 1 g 1g
16504244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Code produit 16594234 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463440010
 Article restreint
In Stock
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41621-49-2
Formule moléculaire C14H24N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Clé InChI MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-Aminoéthan-1-ol ; 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthyl-1,2-dihydropyridine-2-one
SMILES NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciclopirox olamine
Point de fusion 143.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: almost insoluble in dimethylsulfoxide and methanol
Poids de la formule 268.35