Learn More
R&D Systems™ Chlorhydrate de cinacalcet
Beschreibung
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 364782-34-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Calcium-Sensing Receptor |
| Formule moléculaire | C22H22F3N.HCl |
| Poids de la formule | 393.87g/mol |
| Type de produit | Inhibiteur |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?