Learn More
Cinnarizine
Code produit 15496459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496459 100 g 100g
15486459 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15496459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64568.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
An antihistamine | CAS: 298-57-7 | C26H28N2 | 368.524 g/mol
An antihistamine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-57-7
Formule moléculaire C26H28N2
Poids moléculaire (g/mol) 368.524
Numéro MDL MFCD00056037
Clé InChI DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Synonyme cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
CID PubChem 1547484
ChEBI CHEBI:31403
Nom IUPAC 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnarizine
Point de fusion 117°C to 121°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Merck Index 14,2305
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform at 50mg/ml
Poids de la formule 368.52
Forme physique Powder