Learn More
Cis-3-nonène-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme aromatisant pour les notes fraîches, tropicales et melon.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-3-Nonen-1-ol |
| Densité | 0.847 |
| Point d’ébullition | 107°C to 109°C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 95°C (203°F) |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 142.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |