Learn More
Anhydride cis-aconitique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | cis-Aconitic Anhydride |
| CAS | 6318-55-4 |
| Formule moléculaire | C6H4O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2,5-dioxofurane-3-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.09 |
| Poids de la formule | 156.0059 |