Learn More
Anhydride cis-norbornène-exo-2,3-dicarboxylique, TRC
Code produit 30414275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414275 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30414275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN661260100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
CAS 2746-19-2
Formule moléculaire C9H8O3
Quantité 100 mg
Synonyme (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Himic Anhydride, exo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, exo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, exo-5-Norbornene-1,2-dicarboxylic Anhydride, NSC 110659
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473