Learn More
CISD1 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18611692 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611692 0.1 mL 0.01mL
18613542 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611692 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2926960.1ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CISD1 Polyclonal specifically detects CISD1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CISD1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène C10orf70, CDGSH iron sulfur domain 1, CDGSH iron sulfur domain-containing protein 1, CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1, chromosome 10 open reading frame 70, MDS029, MGC14684, mitoNEET, ZCD1, zinc finger CDGSH-type domain 1, zinc finger, CDGSH-type domain 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-108 of human CISD1 (NP_060934.1). LAYKRFYVKDHRNKAMINLHIQKDNPKIVHAFDMEDLGDKAVYCRCWRSKKFPFCDGAHTKHNEETGDNVGPLIIKKKET
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55847
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG