Learn More
Acide citrique, sel trilithium tétrahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286730 500 g Flacon en plastique -
10511841 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10286730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199855000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6080-58-6 | Molecular Formula: C6H5Li3O7·4H2O | Molecular Weight: 281.979 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-58-6
Numéro MDL MFCD00150030
Clé InChI HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lithium citrate tetrahydrate, unii-5z6e9k79yv, trilithium citrate tetrahydrate, lithium citrate usp, citric acid trilithium salt tetrahydrate, tri-lithium citrate tetrahydrate, lithium citrate tribasic tetrahydrate, lithonate tn, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-trilithium salt tetrahydrate
CID PubChem 2724118
ChEBI CHEBI:64754
Nom IUPAC trilithium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; tétrahydrate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, trilithium salt tetrahydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 112.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H5Li3O7·4H2O
Formule linéaire LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li·4H2O
Quantité 500 g
Beilstein 03, I, 196
Merck Index 15, 5586
Informations sur la solubilité Solubility in water: 745g/L water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 281.97
Poids de la formule 281.97
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine