Learn More
Invitrogen™ CKS2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K53)
Description
CKS2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
CKS2 protein binds to the catalytic subunit of the cyclin dependent kinases and is essential for their biological function. The CKS2 mRNA is found to be expressed in different patterns through the cell cycle in HeLa cells, which reflects specialized role for the encoded protein. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Spécification
Spécification
| Antigène | CKS2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_3K53 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | Cks2 |
| Numéro d’ordre du gène | P33552, P56390 |
| Alias de gène | 1110038L14Rik; CDC28 protein kinase 2; CDC28 protein kinase regulatory subunit 2; CKS1(S. cerevisiae Cdc28/Cdc2 kinase subunit) homolog-2; CKS2; CKS-2; CKSHS2; Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2; RGD1562047; RP11-8C21.2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?