Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
Alle ansehen Ohaus Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Connector Types:
Bar
Channel
End-To-End
Hook
Lattice
Multi-Rod
Rod End
S
Material:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Size:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm (L)
152 mm (L)
203 mm (L)
40 x 33 mm (H x L)
51 mm (L)
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Spezifikation
Spezifikation
| Connector Types | Multi-Rod |
| Type | Connector |
| Material | Nickel-plated |
| Description | Clamp, Connector, Multi-Rod, CLC-MTRODZ |
| Size | 40 x 33 mm (H x L) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur