Learn More
Phenomenex™ Alumine acide Claricep™ pour colonnes de flash, milieux irréguliers
Código de producto. 31746558 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Poids du lit (métrique) Tamaño de la unidad
31746558 5 kg 1 pièce
31742087 1 kg 1 pièce
31744173 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31746558 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor FCA1405000A
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibles en deux supports flash (irréguliers et sphériques) avec plusieurs chimies, les colonnes Claricep sont optimisées pour la résolution et une forte capacité de charge. La surface de silice désactivée favorise la stabilité des composés, une excellente forme de pic et de hautes performances pour les composés acides et basiques.
  • Marque : Claricep
  • Procédé : FLASH
  • Phase : Alumine
  • Type de particule : Irrégulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Colonne Flash
Poids du lit (métrique) 5 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.