Learn More
TOKU-E™ Clarithromycin ReadyMade™ Solution
Beschreibung
- CAS Number: 81103-11-9
- Molecular Formula: C38H69NO13
- Molecular Weight: 747.95 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Semi-synthetic
- Spectrum: Clarithromycin is a broad-spectrum antibiotic with bacteriostatic action on a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria including anaerobes. It is also effective for Mycoplasma and Mycobacteria
- Mechanism of Action: Macrolide antibiotics inhibit bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit preventing peptide bond formation and translocation during protein synthesis
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Clarithromycin |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 81103-11-9 |
| Source | Semi-synthetic |
| Conditionnement | 2 mL plastic vial |
| Stérilisée par filtration | Yes, 0.22 μm |
| Stérilité | Sterile |
| Couleur | Clear Colorless to Pale Yellow |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Quantité | 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?