missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CLASP2 Recombinant Protein

Product Code. p-3718138
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16196962

Marca: Abnova™ H00023122P01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Accession Number AAH29035
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 23122
Molecular Weight (g/mol) 73.2
Name CLASP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MRRLICKRICDYKSFDDEESVDGNRPSSAASAFKVPAPKTSGNPANSARKPGSAGGPKVGGASKEGGAGAVDEDDFIKAFTDVPSIQIYSSRELEETLNKIREILSDDKHDWDQRANALKKIRSLLVAGAAQYDCFFQHLRLLDGALKLSAKDLRSQVVREACITVAHLSTVLGNKFDHGAEAIVPTLFNLVPNSAKVMATSGCAAIRFIIRHTHVPRLIPLITSNCTSKSVPVRRRSFEFLDLLLQEWQTHSLERHAAVLVETIKKGIHDADAEARVEARKTYMGLRNHFPGEAETLYNSLEPSYQKSLQTYLKSSGSVASLPQSDRSSSSSQESLNRPFSSKWSTANPSTVAGRVSAGSSKASSLPGSLQRSRSDIDVNAAAGAKAHHAAGQSVRSGRLGAGALNAGSYASLECEAFWRSGRTAKLYSV
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Common Name CLASP2
Gene Symbol CLASP2
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato