Learn More
mtRNA polymerase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Code produit 18001564 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001564 0.025 mg 25µg
18300326 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18001564 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP3183340.025MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
mtRNA polymerase Polyclonal specifically detects mtRNA polymerase in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène mtRNA polymerase
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Formule PBS
Alias de gène APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a peptide corresponding to 11 amino acids near the carboxyl terminus of human mtRNA polymerase. The immunogen is located within the last 50 amino acids of mtRNA polymerase.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5442
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus