Learn More
Hirschmann™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation
Product Code. p-8013420
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
Product Code. 11782252
Brand: Hirschmann™ 1340129
Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Spezifikation
Class AS
Material AR-GLAS
Graduated Yes
Graduation Color Brown
Quantity 12/Pk.
Tolerance 0.005 mL
Volume (Metric) 0.5 mL
Length (Metric) 300 mm
Type Volumetric Pipet
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt