Learn More
Zwiebel™ Class M1 Weights with Certificate
Click to view available options
Mass:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerance:
±0.2 mg
±0.25 mg
±0.5 mg
±0.6 mg
±1000 mg
±250 mg
±2500 mg
±500 mg
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Class M1 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Cast Iron |
| Mass | 20 kg |
| Tolerance | ±1000 mg |
| For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur