Learn More
GFER/ALR Antibody, Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Code produit 18003037 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003037 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003037 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297019AF488
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GFER/ALR Polyclonal specifically detects GFER/ALR in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GFER/ALR
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ALRFAD-linked sulfhydryl oxidase ALR, Augmenter of liver regeneration, EC 1.8.3.2, ERV1 homolog, ERV1hepatopoietin protein, erv1-like growth factor, growth factor, augmenter of liver regeneration, growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration), Hepatopoietin, hERV1, HERV1hepatic regenerative stimulation substance, HPO, HPO1, HPO2, HSS, truncated augmenter of liver regeneration
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant GFER/ALR (NP_005253.3; Met1-Asp125).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2671
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus