Learn More
Phenomenex™ Capsules de sertissage Cleanert™ avec septa, 11 mm, préfendus
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Marque : Cleanert
- Technique : Accessoire
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Septum | PTFE / silicone |
| Quantité | 100 Pk. |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Marking Spot | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?