Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Metal
Product Code. 15819561 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Material:
Aluminum
Stainless Steel (304)
Stainless Steel (316)
Dimensions (L x W):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Finish:
Bright Polish
Satin finish
Unit Size:
Each
Product Code. 15819561
Brand: Sampling Systems™ 8644S6100B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various metals.
  • Tests available for aluminum, 304 stainless steel and 316 stainless steel
  • All metals also available for either bright polish or satin finish
  • Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Specifications
Product Type Cleaning Coupon
Dimensions (L x W) 100 x 100 mm
Finish Bright Polish
For Use With (Application) Testing and validating cleaning regime
Material Stainless Steel (316)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt