Learn More
Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideal for a variety of applications. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels are made of removable polypropylene
Brand:  Brady™ 067111
 View more versions of this product
Product Code. 11583065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    134.96€ / 1 rolls
    Save 12.04€
    8% Off
In Stock
Description
  • Available in various sizes
Specifications
Specifications
Recommended ribbon series: R6200
None
Matte
Polypropylene (B-449)
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
-70°C
3000 Label(s) / Roll
Rectangle
50.8 x 25.4 mm (W x H)
-70°C to +90°C
0.112 mm
25.40 x 50.80 mm
2 in.
50.80 mm
25.4 mm
Acrylic, Removable
White
Roll
Single-side Printable
Thermal Transfer Printer Label
Barcode labeling, Component and equipment identification, General and industrial identification
1
THT-17-449-3
3000/Pk.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94°F to 194°F
0.0044 in.
28.58 mm
1 in.
50.8 mm
1 in.
THT-17-449-3
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.